Learn More
Respiratory Syncytial Virus Subgroup B Antibody (4-14), R&D Systems™
Code produit 18606536 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606536 0.025 mL 0.03mL
18632829 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606536 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2503110.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Respiratory Syncytial Virus Subgroup B Monoclonal specifically detects Respiratory Syncytial Virus Subgroup B in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Respiratory Syncytial Virus Subgroup B
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 2024-04-14 00:00:00
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formule PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène The immunogen was gradient-purified RSN-2 virus (subgroup B) that was then treated with 0.1% SDS at 100C for 2 min. The procedure used to produce this antibody is described in Gimenez et al. (1984).
Méthode de purification Thiophilic Chromatography
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgM
Gamme de produits Novus