Learn More
Resvératroloside, TRC
Code produit 30428743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428743 25 mg 25mg
30414122 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30428743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR15008525MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38963-95-0
Formule moléculaire C20H22O8
Poids moléculaire (g/mol) 390.38
Synonyme 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, (E)-4-[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, 3,4',5-Trihydroxystilbene 4'-mono-beta-D-glycopyranoside, Resveratrol 4'-O-beta-D-glucopyranoside
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphényl)éthényl]phénoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O)c3)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Resveratroloside
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-5-3-11(4-6-15)1-2-12-7-13(22)9-14(23)8-12/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20?/m1/s1
Poids de la formule 390.1315