Learn More
RGP1 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18620911 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620911 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620911 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281799B
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RGP1 Polyclonal antibody specifically detects RGP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RGP1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène retrograde Golgi transport protein RGP1 homolog, RGP1 retrograde golgi transport homolog (S. cerevisiae)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RGP1 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human RGP1. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of RGP1. Amino Acid Squence: ALPPPDSSQPDVQPDS
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9827
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus