Learn More
Rifampicine, LoGiCal
Code produit 30462488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30462488 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0514.00
 Article restreint
Estimated Shipment: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifampicin
CAS 13292-46-1
Noms d’analytes ou de composants Rifampicin
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C43 H58 N4 O12
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Rifampicin, (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[[(4-methylpiperazin-1-yl)imino]methyl]-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphto[2,1-b]furan-21-yl acetate, Rifamycin, 3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-, -(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formimidoyl]-, 21-acetate (8CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formimidoyl]-, 21-acetate (7CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., 3-[(4-Methyl-1-piperazinyl)iminomethyl]rifamycin SV, 5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione 21-acetate, Abrifam, Ba 41166/E, Eremfat, Famcin, L 5103 Lepetit, NIH 10782, NSC 113926, R-Cin, R/AMP, Refampicin, Rifa, Rifacap, Rifadin, Rifadine, Rifaldazine, Rifaldin, Rifampicin, Rifampicin SV, Rifampin, Rifamycin AMP, Rifaprodin, Rifodex, Rifoldin, Rifoldine, Riforal, Rimactan, Rimactane, Rimapen, Sinerdol, Tubocin
Formule InChI InChI=1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
Nom IUPAC (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-5,6,9,17,19-Pentahydroxy-23-méthoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptaméthyl-8-[[(4-méthylpipérazin-1-yl)imino]méthyl]-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(époxypentadéca[1,11,13]triéminino)naphto[2,1-b]furan-21-yl acétate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 822.94
Quantité 10 mg
Poids de la formule 822,4051 g/mol