Learn More
Rift Valley Fever Virus Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18604699 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604699 50 μg 50µL
18672868 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604699 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP31275450ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.04€
    304.50€ / 50µL
    Save 36.54€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Rift Valley Fever Virus Polyclonal specifically detects Rift Valley Fever Virus in Virus samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Rift Valley Fever Virus
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène Glycoprotein, RVFV_sM_gp1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rift Valley Fever Virus (Accession#: AEB20483.1; Met1-Phe250).
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9538296
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.