Learn More
R&D Systems™ RIPA 56
Description
RIPA 56 is a potent and metabolically stable receptor-interacting protein kinase 1 (RIPK1) inhibitor (EC50 = 13 nM). RIPA-56 shows no inhibition of RIP3 kinase at 10 μM . RIPA 56 blocks necroptosis and aging of the mouse male reproductive system. RIPA 56 reduces tumor necrosis factor α (TNFα)-induced mortality and multi-organ damage in a mouse model of systemic inflammatory response syndrome (SIRS). RIPA 56 is orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Hydroxy-2,2-dimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide |
| CAS | 1956370-21-0 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | RIP Kinase Inhibitors |
| Formule moléculaire | C13H19NO2 |
| Pureté | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?