Learn More
R&D Systems™ RKI 1447 dihydrochloride
Code produit 18751789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18751789 50 mg 50mg
18770929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18751789 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5061/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ROCK inhibitor; antitumor
RKI 1447 dihydrochloride is a potent and selective ROCK inhibitor (IC50 values are 6.2 and 14.5 nM for ROCK2 and ROCK1 respectively); suppresses phosphorylation of ROCK substrates MLC-2 and MYPT-1 in human cancer cells, but has no effect on the phosphorylation levels of Akt, MEK, and S6 kinase. Displays anti-invasive and antitumor activities in breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1782109-09-4
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Type de produit RKI 1447 dihydrochloride
Pureté >99%
Poids moléculaire 399.29
Inhibiteurs RKI 1447 dihydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche