Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure de rocuronium, 97 %
Code produit 16574454 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16574454 250 mg 250mg
16564454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16574454 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465022500
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 119302-91-9 | C32H53BrN2O4 | 609.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119302-91-9
Clé InChI OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Nom IUPAC Bromure de 1-[(1R,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,11aS)-1-(acétyloxy)-7-hydroxy-9a,11a-diméthyl-8-(morpholin-4-yl)-hexadécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-2-yl]-1-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidin-1-ium
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCOCC1)[N+]1(CC=C)CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Rocuronium bromide
Point de fusion 162.0°C to 164.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C32H53BrN2O4
Quantité 250 mg
Poids moléculaire (g/mol) 609.69
Poids de la formule 609.68