Learn More
R&D Systems™ ROR gamma Plasmid
Code produit 18741674 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18741674 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18741674 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP225278
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. For expression of hROR gamma protein in mammalian cells, induction of IL-17A promoter activity
The ROR gamma Plasmid is a mammalian expression vector construct, pCMV/hRORgamma, containing coding sequence of human RAR-related orphan receptor gamma.
  • Species: Human
  • Gene: RORC
  • Immunogen: Human ROR gamma Plasmid
  • Total contents of 10μg is enough for one 96-well cell transfection
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Type de produit ROR gamma Plasmid
Quantité 10 μg