Learn More
RIPK3/RIP3 Antibody (1312A), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18613041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613041 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613041 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP276800B
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
RIPK3/RIP3 Monoclonal antibody specifically detects RIPK3/RIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RIPK3/RIP3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1312A
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène EC 2.7.11.1, Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 3, Receptor-interacting protein 3, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, receptor-interacting serine-threonine kinase 3, RIP3, RIP-3, RIP-like protein kinase 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RIPK3/RIP3 Antibody (1312A) [Biotin] was made to a partial synthetic peptide made to an internal portion of the human RIPK3/RIP3 protein (between amino acids 470-540). This seqeunce has 100% homology to isoform CRA_a and isoform CRA_b.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Immunology, Necroptosis, Protein Kinase, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11035
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus