Learn More
IKA™ Capteur de température ROTAVISC PT100.8
Code produit 17247539 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
IKA™ Viscosimètre ROTAVISC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17247539 IKA™ Viscosimètre ROTAVISC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17247539 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    63.37€ / Pack of 1
    Save 9.63€
    13% Off
Estimated Shipment: 28-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le capteur de température ROTAVISC PT100.8 à utiliser avec les viscosimètres rotatifs ROTAVISC d’IKA™.
  • Capteur de température pour les viscosimètres rotatifs ROTAVISC IKAIKA™
  • Conception durable en acier inoxydable
  • 3 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sonde de température (immersion)
À utiliser avec (équipement) IKA™ Viscosimètre ROTAVISC
Matériau AISI 316Ti
Plage de températures (métrique) -20°C à +350°C