Description
- Au lieu d’un roulement à bijoux, ces dispositifs sont équipés d’une technologie de roulement à billes spéciale.
- Ils sont caractérisés par leur excellente robustesse. Prédestinés aux applications avec un débit d’échantillons très élevé, des changements fréquents de fuseaux, un fonctionnement dans des environnements plus difficiles ou même des emplacements de périphériques qui changent souvent.
- Que ce soit des mesures de viscosité simples ou exigeantes, ROTAVISC vous permet d’obtenir des résultats rapides et précis.
- Mesure de viscosité en mouvement
- Le viscosimètre motorisé IKA HELISTAND déplace le viscosimètre monté et son corps rotatif lentement et uniformément de haut en bas dans l’échantillon
- Simplicité d’utilisation
- La navigation intuitive dans les menus vous attend grâce à l’écran TFT de 4,3’’. Un niveau numérique prend également en charge la configuration correcte de la condition de démarrage. Les tâches récurrentes sont facilitées par la simple fonction de rampe.
- Précision optimale des mesures
- La précision des viscosimètres rotatifs ROTAVISC pour liquides newtoniens et non newtoniens est de ±1 % de la plage de mesures. La reproductibilité est de ±0,2 %.
- Vitesse infiniment variable
- Le viscosimètre ROTAVISC vous permet de régler la vitesse en continu, mais également de spécifier des programmes ou des niveaux de vitesses individuels.
- Ensemble complet IKA Rotavisc SBS me-vi HELI
- Plage de mesures de viscosité : 100 à 40 000 000 mPas
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 100 à 40 000 000 mPa |
| Type d’affichage | TFT |
| Précision | 0,01 |
| Reproductibilité | 0,002 |
| Type de sonde | PT 100 |
| Vitesse de rotation | 0,01 à 200 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | -100°C à +300°C |
| Résolution du thermomètre | 0,1 K |
| Plage de couple | 0,7187 mNm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?