Description
- Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
- Capacité maximale : 24 tubes 1,5/2,0 mL
- Étanche aux aérosols avec Eppendorf QuickLock™ couvercle Pro
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols |
| Capacité | 24 tubes de 1,5/2,0 ml |
| FCR max. | 21,300 x g |
| Vitesse max. | 15,060 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5425/5425R |
| Certifications/Conformité | IVD |
| Comprend | Couvercle de disque avec QuickLock Pro |
| Nbre de positions | 24 |
| Biocontainment | Étanche aux aérosols |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?