Learn More
Eppendorf™ Rotor for Vacufuge Plus
Code produit 17194454 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
22 x 5.0 mL Eppendorf Tubes (Snap or Screw Caps)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17194454 22 x 5.0 mL Eppendorf Tubes (Snap or Screw Caps) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17194454 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5490048008
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Eppendorf Vacufuge Plus-efficiency meets precision. Tailor your concentration processes with a max speed of 1,700 rpm. Accommodate diverse samples with a 48 x 1.5/2.0 mL capacity. Customize your setup with various accessories for optimal sample concentration.
  • A wide range of fixed-angle rotors and the microplate rotor are available to accommodate a variety of tubes, plates, and applications.
  • Increase capacity with a spacer to stack some fixed-angle rotors.
  • Precision engineered for optimal sample concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description F-45-22-17
Type Rotor
Capacité 22 x 5.0 mL Eppendorf Tubes (Snap or Screw Caps)
Vitesse max. 1400 rpm
À utiliser avec (équipement) Vacufuge Plus Vacuum Concentrators
Nbre de positions 22