Learn More
SCAT Round Canisters
Product Code. 10650431 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Closure Size:
53B
83B
S65
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10650431
Marca: SCAT 107721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
SCAT round canisters are ideal for collecting and disposing of smaller quantities of solvents due to their compact dimensions. Several SCAT round canisters can be easily stationed at the HPLC system and equipped with SCAT SafeyWasteCaps or the SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Made of either robust HDPE or PP and therefore resistant to all solvents commonly used in the laboratory
  • Available in the common threads S65, S70/71 and B83
  • Filling capacities range from very compact 2 L to 4 L, 10 L, 25 L, 50 L and 60 L for the collection of voluminous solvents
Many individual features such as carrying handles, handles or measuring scales, which ensure safe handling of the hazardous substances.
SCAT round canisters are a perfect alternative or supplement to conventional SCAT canisters to provide physical separation of solvents and prevent mixing of hazardous liquids.
Specifica
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (English) 15.9 gal.
Capacity (Metric) 60 L
Closure Size S65
Color White (Translucent)
Description Round canister 60 L, S65, PE-HD, dimensions (W x H x D): 350 x 825 x 350 mm
Disposable Reusable
Includes Carrying Handles
Material HDPE
Mouth Style S65 Thread
Product Type Canister
Shape Round
Sterility Non-sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato