Learn More
RY703 Mouse Anti-Human CD163, BD OptiBuild™
Code produit 31793123 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31793123 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31793123 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 770071
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal Antibody detects CD163 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD163
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone GHI/61
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué RY703
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène CD163 antigen; M130; MM130; GHI/61; D11C163A; RM3/1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Glycoprotein preparation from Hairy Cell Leukemia Spleen
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9332
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ