Learn More
(S)-(-)-1 -(2-naphthyl)éthylamine, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303926 5 g 5g
11393916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11303926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17024.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3082-62-0 | C12H13N | 171.243 g/mol
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine is used in asymmetric synthesis. It is also used in the preparation of thiourea compounds using chiral amine, which is used as a bifunctional catalyst for the Strecker and nitro-Michael reactions. Further, it acts as a chiral building block and chiral resolution reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)-1-(2-Naphthyl)éthylamine est utilisé dans la synthèse asymétrique. Il est également utilisé dans la préparation de composés de thiourée à l’aide d’une amine chirale, qui est utilisée comme catalyseur bifonctionnel pour les réactions de Strecker et de nitro-Michael. De plus, il agit comme un bloc de construction chiral et comme réactif de résolution chirale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible au dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3082-62-0
Formule moléculaire C12H13N
Poids moléculaire (g/mol) 171.243
Numéro MDL MFCD00085366
Clé InChI KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s---1-2-naphthyl ethylamine, s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethan-1-amine, 2-naphthalenemethanamine, alpha-methyl-, alphas, 1s-1-2-naphthyl ethylamine, 1s-1-naphthalen-2-yl ethanamine, s-1-2-naphthyl ethanamine, s-1-naphth-2-yl ethylamine, s-1-naphth-2-yl-ethylamine
CID PubChem 1201503
Nom IUPAC (1S)-1-naphtalène-2-yléthanamine
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 90°C (0.15 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 3195949
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −20° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté ≥99%