Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498917 1 g 1g
15408927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15498917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52295.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 93643-24-4 | C7H14N2 | 126.20 g/mol
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane is used as stationary phases for the separation of enantiomeric mixtures of products. It is also used as catalysts for the enantioselective synthesis of various organic compounds and drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonane est utilisé comme phases stationnaires pour la séparation des mélanges énantiomères de produits. Il est également utilisé comme catalyseur pour la synthèse énantiosélective de divers composés organiques et médicaments.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93643-24-4
Formule moléculaire C7H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 126.20
Numéro MDL MFCD03787926
Clé InChI FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonyme s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
CID PubChem 781249
SMILES C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Quantité 1 g
Numéro UN UN3267
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (8aR)-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté ≥98%