Learn More
(S)-(-)-1-octyn-3-ol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C’est un intermédiaire clé pour la synthèse des prostaglandines. Il est utilisé dans la synthèse de l’acide (R)-3-aminooctanoïque.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-1-Octyn-3-ol |
| Densité | 0.866 |
| Point d’ébullition | 100°C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 63°C (145°F) |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 2037703 |
| Rotation optique | −9.9° (Neat) |
| Poids de la formule | 126.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |