Learn More
(S)-1-phénylbutylamine, ChiPros™, 98 %, ee98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11416090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416090 5 g 5g
11406090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11416090 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27048.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3789-60-4
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD08064291
Clé InChI XHOXKVFLASIOJD-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-1-phenylbutylamine, s-1-phenylbutan-1-amine, 1s-1-phenylbutan-1-amine, pubchem24143, s-alpha-phenylbutylamine, s-1-phenyl-butylamine, s-1-phenyl-1-butanamine, s-1-phenylbutylamine, chipros, benzenemethanamine, a-propyl-, as, s-1-phenylbutylamine, chipros , ee 98+%
CID PubChem 2449444
Nom IUPAC (1S)-1-phénylbutan-1-amine
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Phenylbutylamine
Point d’ébullition 220°C
Notes de pourcentage du dosage ee ≥98 %
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 98%