Learn More
Acide (S)-(-)-2-Amino-2-méhyl-4-pentanoïque, 98 %, ee + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491766 1 g 1g
15401776 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15491766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54922.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 96886-55-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
It is used in organic synthesis and as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse organique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C à l’écart des agents oxydants et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96886-55-4
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.159
Numéro MDL MFCD00145248
Clé InChI QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Synonyme s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, s-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, l-alpha-allylalanine, 2s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, alpha-allyl-l-ala, r-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, alpha-methyl-l-allylglycine, s---alpha-allylalanine, 4-pentenoic acid, 2-amino-2-methyl-, 2s, s---2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
CID PubChem 2724753
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-2-méthylpent-4-énoïque
SMILES CC(CC=C)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Point de fusion 285°C
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Rotation optique −14° (c=1.3 in 1N HCl)
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 98%