Learn More
Acide (S)-2-bromopropionique, TRC
Code produit 30343307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30343307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6866705G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Bromopropionic Acid
CAS 32644-15-8
Formule moléculaire C3H5BrO2
Quantité 5 g
Synonyme Propanoic acid, 2-bromo-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Bromopropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-bromo-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-bromo-, (S)- (8CI), (-)-2-Bromopropanoic acid, (-)-2-Bromopropionic acid, (-)-α-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropanoic acid, (2S)-2-Bromopropionic acid, (S)-(-)-2-Bromopropionic acid, (S)-2-Bromopropanoic acid, (S)-2-Bromopropionic acid, (S)-α-Bromopropionic acid, L-2-Bromopropionic acid, L-α-Bromopropionic acid
Formule InChI InChI=1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES CC(Br)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-bromopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 152.97