Learn More
R&D Systems™ (S)-(-)-5-Iodowillardiine
Description
Demonstrates high affinity for the kainate receptor subtype hGluK1 (formerly hGluR5) (Ki = 0.24 nM) and 600-4000-fold selectivity over both the AMPA receptor subtypes and the homomeric kainate receptor hGluK2 (formerly hGluR6).
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-5-Iodowillardiine |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 325.06 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 325.062 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?