Learn More
(S)-(+)-N-(3,5-dinitrobenzoyle)-1-phényléthylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11497987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497987 5 g 5g
11487987 1 g 1g
11407997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11497987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16655.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69632-31-1
Formule moléculaire C15H13N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 315.29
Numéro MDL MFCD00064498
Clé InChI ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Synonyme 3,5-dinitro-n-1s-1-phenylethyl benzamide, s-+-3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, s-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, n-s-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,3,5-dinitro-n-1s-1-phenylethyl, b-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-methylbenzylamine, s-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-, a-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1s-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
CID PubChem 5712038
Nom IUPAC 3,5-Dinitro-N-[(1S)-1-phényléthyl]benzamide
SMILES C[C@H](NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
Point de fusion 158°C to 161°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 315.28
Pourcentage de pureté 98%