Learn More
(S) - Naproxène Sel de sodium, TRC
Code produit 30134346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134346 50 mg 50mg
30133820 50 g 50g
30005637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30134346 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37752550MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26159-34-2
Formule moléculaire C14 H13 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Synonyme Naproxen Sodium, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid
Nom IUPAC sodium ; (2S)-2-(6-méthoxynaphtalène-2-yl)propanoate
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Naproxen Sodium
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Poids de la formule 252.0762