Learn More
S.C.A.T™ SafetyWasteCap avec filetage S60/61
S.C.A.T™ SafetyWasteCaps pour une élimination sûre des déchets HPLC. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Avec de multiples options pour raccorder des tubes et des capillaires de tailles différentes. Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants!
Marque:  S.C.A.T™ 107916
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10100050
  • 149.66€ / 1 pièce
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
  • Corps en PTFE à rotation libre de 360°, résistant aux fluides agressifs
  • Filtre à air contre les vapeurs nocives
  • Raccords et connecteur pour flexible de différentes tailles
  • Système flexible
  • Sécurité en laboratoire, mesures techniques de protection, protection optimale lors de la collecte des déchets liquides
  • Rentabilité
  • Vaste gamme d'accessoires, en option: utilisation en entonnoir, contrôle de niveau pour éviter le débordement des récipients.
  • Vaste gamme de tailles de filetage adaptées aux conteneurs à déchets de différents fabricants
  • Élimination sûre des déchets CLHP
  • Haute performance au travail
  • Protection individuelle, éviter le contact cutané avec les solvants organiques, sécurité au travail, ergonomie
  • Bouteilles et contenants bien fermés
  • Créer un climat de travail confortable
Spécification
Spécification
SafetyWasteCap
SafetyWasteCap S60/61, 3x 2,3/3,2 mm DE avec raccord de mise à la terre, raccord pour filtre à air
Bidon de déchets
PP reinforced with glass fiber, PTFE, PFA
Oui
HPLC
1 par unité