Description
SAAL1 Polyclonal antibody specifically detects SAAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | SAAL1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | FLJ41463, protein SAAL1, serum amyloid A-like 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 175-474 of human SAAL1 (NP_612430.2). ERIQEHPAIYDSICFIMSSSTNVDLLVKVGEVVDKLFDLDEKLMLEWVRNGAAQPLDQPQEESEEQPVFRLVPCILEAAKQVRSENPEWLDVYMHILQLLTTVDDGIQAIVHCPDTGKDIWNLLFDLVCHEFCQSDDPPIILQEQKTVLASVFSVLSAIYASQTEQEYLKIEKVDLPLIDSLIRVLQNMEQCQKKPENSAESNTEETKRTDLTQDDFHLKILKDILCEFLSNIFQALTKETVAQGVKEGQLSKQKCSSAFQNLLPFYSPVVEDFIKILREVDKALADDLEKNFPSLKVQT |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?