Description
Kinesin 5A Polyclonal specifically detects Kinesin 5A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 488 |
| Dilution | Western Blot |
| Immunogène | The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 982 to 1032 of human Kinesin Family Member 5A using the numbering given in entry NP_004975.2 (GeneID 3798). |
| Contenu et stockage | Store at 4°C in the dark. |
| Type de produit | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Gamme de produits | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?