Learn More
EphA2 Antibody (1C1), DyLight 550 - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 18700752 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18700752 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18700752 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252677R
 Article restreint
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
EphA2 Monoclonal antibody specifically detects EphA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Agonist Activity, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène EphA2
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Agonist Activity
Classification Monoclonal
Clone 1C1
Conjugué DyLight 550
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène 1C1 was isolated after screening of a non-immunized human Fab phage library. Selection was based on the ability to bind soluble human recombinant EphA2 (residues 183-510). The Fab was subsequently converted to full length human IgG1.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1969
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus