Learn More
R&D Systems™ SAG dihydrochloride
Code produit 18783999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18783999 1 mg 1mg
18053842 10 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18783999 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6390/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.48€
    270.90€ / 1mg
    Save 38.58€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Dihydrochloride salt of SAG; Smo receptor agonist
SAG dihydrochloride is a water-soluble dihydrochloride salt of SAG (Cat. No. 4366). SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (Kd = 59 nM); antagonizes Cyclopamine (Cat. No. 1623) action at the Smo receptor. SAG potently activates the Hedgehog signaling pathway in Shh-light 2 cells (EC50 ∼ 3 nM) and induces pathway activation independently of Ptch proteins. SAG is a putative inhibitor of a cellular component required for Hedgehog signaling and also enhances neuronal differentiation of iPSCs into dopaminergic neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]benzo[b]thiophene-2-carboxamide dihydrochloride
CAS 2702366-44-5
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C28H28ClN3OS.2HCl
Poids de la formule Observed MW: 562.98
Pureté 98%