Learn More
Beskrivelse
SAH3 Polyclonal specifically detects SAH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Alias de gène | adenosylhomocysteinase-like 2, AdoHcyase 3, ADOHCYASE3, EC 3.3.1.1, FLJ21719, KIAA0828S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 2, putative adenosylhomocysteinase 3, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 2, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAH3 fragment. |
| Identification génétique (Entrez) | 23382 |
| Type de produit | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Gamme de produits | Novus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?