Learn More
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock Syringes
Click to view available options
Volume (Metric):
250 μL
5 mL
10 mL
Unit Size:
Each
Description
- PTFE luer lock termination is extremely common as it provides the most flexible options for connection of tubing
- Available in a range of volumes
- Applications include microfluidics, drug/nutritional infusions, electrospinning, mass spectrometer calibration, cell feeding and more
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass, PTFE, UHMWPE |
| Description | Gas sterilizable |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Max. Pressure | 200 psig (13.8 bar) |
| Max. Temperature (Metric) | 50°C |
| Model | 1005 |
| Min. Temperature (Metric) | 20°C |
| Quantity | 1/Pk. |
| Volume (Metric) | 5 mL |
| Show More |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto