Learn More
Thermo Scientific™ Sample Racks for Precision™ Water Baths
Product Code. 15375907
Click to view available options
Type:
0.5 mL Microfuge Rack
1.5 mL Microfuge Rack
Petri Dish Rack
Tube Rack
Material:
Acetal Plastic
Stainless Steel
Color:
Gray
Red
White
Dimensions (L x W):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24.8 x 22.2 cm
25.4 x 21.6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15375907
Brand: Thermo Scientific™ 59700520TC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Keep your samples in place with racks for water baths.
Keep your samples in place with racks for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Stainless-Steel Petri Dish Rack
  • Measures 9.75 x 8.75 x 6.25 in. (24.8 x 22.2 x 15.9cm)
  • Holds 80 x 50mm or 30 x 90mm Petri dishes
Stainless-Steel Test Tube Rack
  • Measures 10 x 8.5 x 5.5 in. (25.4 x 21.6 x 14cm)
  • Openings are 1in. (2.5cm) square
  • Holds 50 test tubes up to 25mm from 97 to 150mm high
Microcentrifuge Test Tube Racks
  • Requires Clip Fastener
  • Measures 127 x 101 x 39mm (5 x 4 x 1.5 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Red
For Use With (Equipment) Precision Circulating, Coliform, and 5-28L General Purpose Water Baths
Type Tube Rack
Material Acetal Plastic
Dimensions (L x W) 40 x 20 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.