Learn More
BRAND™ Sampling Dipper
Sampling Dipper equipped with a reinforced rim and spout.
Marque:  BRAND™ 90454
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10009810
  • 156.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
12-02-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • With reinforced rim and spout
  • PTFE handle with steel core
  • Optional extension rod for increased handle length
Spécification
Spécification
125 mm
PTFE
500 mL
Spout
80 mm
Sampling Dipper