Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, 45 Degrees Elbow Union, 316 Stainless Steel
Product Code. 30053297 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Includes:
1 in. Sanitary Clamp Size
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
2 in. Sanitary Clamp Size
3/4 in. Sanitary Clamp Size
Unit Size:
Each
Product Code. 30053297
Brand: Cole-Parmer 5011832
Only null left
Add to basket
Add to basket
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases
Specifikationer
Certifications/Compliance 3 A;FDA
Outlet Port Sanitary
Shape 45° Elbow
Includes 1 in. Sanitary Clamp Size
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.