Learn More
SLC38A3 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18613079 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613079 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613079 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306519PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC38A3 Polyclonal specifically detects SLC38A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SLC38A3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène G17sodium-coupled neutral amino acid transporter 3, Na(+)-coupled neutral amino acid transporter 3, NAT1, N-system amino acid transporter 1, SN1system N1 Na+ and H+-coupled glutamine transporter, SNAT3, Solute carrier family 38 member 3, solute carrier family 38, member 3, System N amino acid transporter 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC38A3 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10991
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus