Description
- Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
- No additives, such as wet-strengthening agents
Spécification
Spécification
| Format | Disc |
| Material | Cotton Linters |
| Particle Retention | 4 to 7 μm |
| Pore Size | 4 to 7 μm |
| Filtration Speed | 97 sec. |
| Grade | 292 a |
| Quantity | 100/Pk. |
| Thickness (Metric) | 0.19 mm |
| Type | Qualitative Filter Paper |
| Diameter (Metric) | 55 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?