Learn More
Sartorius™ Pointes Biohit™ Optifit à faible rétention
Optimise la récupération d’échantillon et la précision du pipetage. Les pointes à faible rétention Sartorius™ Biohit™ Optifit possèdent une surface durable répulsive envers les liquides et sont compatibles avec les pipettes Sartorius, pour une étanchéité parfaite et une utilisation ergonomique. Différentes tailles de pointes à code couleur sont disponibles dans des plateaux uniques ou des tours de recharge compactes.
Marque:  Sartorius™ LH-L790200
Informations supplémentaires : Poids : 1.19000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15280034
  • 89.80€ / 960 pièces
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
Low-retention tips for maximum sample recovery
  • Extremely even, liquid-repellent and hydrophobic surface optimizes the flow of liquids
  • Liquids slide easily off the chemically resistant surface, leaving very little residue behind
  • Ideal for fluids with low surface tension, such as viscous, detergent-containing liquids
  • Useful in PCR/real-time PCR, cloning, SDS-PAGE and other nucleic acid or protein analysis methods
Ergonomically designed for maximum precision 
  • With perfect tip fitting and sealing to provide maximum accuracy
  • Enables ergonomic and light tip attachment/ejection with Optiload feature of Sartorius pipettes
  • Compatible with Biohit™ Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipettes and most other brands
  • Color-coded trays and tips for easy matching with compatible Sartorius pipettes
Designed to the highest standards
  • Trays are certified DNase, RNase and endotoxin-free; all tips are ISO 9001 and ISO 13485 compliant
  • Easy tip identification with clear labeling that include traceability information
  • Virgin polypropylene is 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Unfiltered, nonsterile tips are autoclavable at 121°C for 20 minutes
Spécification
Spécification
Faible rétention Optifit
Rack
Jaune
Polypropylène
Pipettes Biohit™ et la plupart des autres marques de pipettes, Pipettes Biohit™ et la plupart des autres marques de pipettes
Sartorius™ Biohit™, Universal Fit Pipettor
0.5 à 200 μl
Non stériles
Oui
5.1 cm