Learn More
Sartorius™ Pointes à filtre SafetySpace™ à faible rétention
Augmentez la récupération d’échantillon, la précision du pipetage et la sécurité des échantillons. Les pointes à filtre SafetySpace™ Sartorius™ à faible rétention possèdent une surface répulsive envers les liquides, un filtre sans additifs et s’ajustent pour une étanchéité parfaite. Compatibles avec les pipettes Sartorius Biohit™. Les pointes stériles de différents volumes sont emballées dans des plateaux individuels.
Marque:  Sartorius™ LH-LF790101
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15280044
  • 197.00€ / 960 pièces
En stock 10
Ajouter au panier
Description
Description
Low-retention tips for maximum sample recovery
  • Extremely even, liquid-repellent and hydrophobic surface optimizes the flow of liquids
  • Liquids slide easily off the chemically resistant surface, leaving very little residue behind
  • Ideal for fluids with low surface tension, such as viscous, detergent-containing liquids
  • Useful in PCR/real-time PCR, cloning, SDS-PAGE and other nucleic acid or protein analysis methods
Maximum safety and highest quality
  • Features a polyethylene filter without self-sealing additives that can interfere with the sample and results
  • Safety air gap between sample and filter reduces the risk of sample absorption into the filter
  • Filter protects against aerosol and liquid contamination and reduces pipette maintenance
  • E-beam pre-sterilized for sterile work
  • Certified DNase, RNase and endotoxin-free and compliant with ISO 9001 and ISO 13485
Ergonomically designed for precision and convenience
  • Perfect tip fitting and sealing to provide maximum precision and accuracy
  • Enables ergonomic and light tip attachment/ejection with Optiload feature of Sartorius pipettes
  • Compatible with Biohit™ Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipettes and most other brands
  • Color-coded trays and tips for easy matching with compatible Sartorius pipettes
  • Virgin polypropylene is 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
Spécification
Spécification
Sartorius™ Biohit™, Universal Fit Pipettor
Pointes à filtre SafetySpace, faible rétention
Oui
Jaune
Pointe en polypropylène, filtre en polyéthylène
Sans DNase, RNase ni endotoxines
Irradiation électronique
Rack
2 à 120μl
Stérile
Oui
5.1 cm
Pipettes Biohit™ et la plupart des autres marques de pipettes, Pipettes Biohit™ et la plupart des autres marques de pipettes