Learn More
Scandium(III) bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487345 250 mg 250mg
15462807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15487345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046948.MD
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 176726-07-1 | C6F18N3O12S6Sc | 885.362 g/mol
Scandium(III) bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 176726-07-1
Formule moléculaire C6F18N3O12S6Sc
Poids moléculaire (g/mol) 885.362
Numéro MDL MFCD03427000
Clé InChI FUXLYEZEIZAKTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scandium iii trifluoromethanesulfonimide
CID PubChem 131875098
Nom IUPAC Bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide ; scandium(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sc+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium (III) bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Point de fusion 199°C to 204°C
Couleur Blanc à jaune
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]3Sc
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1759
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 885.37
Forme physique Solide