Learn More
Alfa Aesar™ Scandium, plasma standard solution, Specpure™, Sc 10,000μg/mL
Brand:  Alfa Aesar™ 035755.AE
Additional Details : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Quantity 100mL
 View more versions of this product
Product Code. 11368637
  • 346.00€ / 100mL
En stock, prêt à être expédié : 2
Specifications
Chemical Identifiers
MFCD00016323
Specifications
Scandium plasma standard solution
MFCD00016323
Sc2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Sc 10000μg/mL
UN3264
Liquid
100mL
Videos
SDS Documents