Learn More
Globe Scientific Tubes d’échantillons à bouchon à vis, gradués
Code produit 31923783 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Conique, autonome
Rond
Rond (autostable)
Capacité (métrique):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Capacité (métrique) Conditionnement
31923783 Rond (autostable) 2 mL 1000 pièces
31921639 Conique, autonome 1.2 mL 1000 pièces
31923351 Rond 2 mL 1000 pièces
31923030 Rond (autostable) 3 mL 1000 pièces
31921923 Rond 4 mL 1000 pièces
31923321 Rond (autostable) 4 mL 1000 pièces
31924087 Rond 5 mL 1000 pièces
31922040 Rond (autostable) 5 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31923783 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6052
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
Estimated Shipment: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ces tubes et capuchons ont été conçus pour le stockage et le transport de matériel biologique avec des caractéristiques graduées
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène non toxique et offrent résistance et clarté avec les produits gradués
  • Le flacon possède des filetages externes, qui offrent une surface intérieure lisse et uniforme, réduisant ainsi le risque de contamination
  • Les bouchons à vis sont également en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes
  • Cela, combiné à une lèvre intérieure en polypropylène, assure une étanchéité d’étanchéité, même à des températures variables
  • Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour
  • Les capuchons sont disponibles avec ou sans joint torique en silicone et sont disponibles dans une variété de couleurs
  • Les bouchons à vis sont également en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes
  • Cela, combiné à une lèvre intérieure en polypropylène, assure une étanchéité d’étanchéité, même à des températures variables
  • Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour
*Note : Les bouchons à vis sont vendus séparément.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 mL
Forme du fond Rond (autostable)
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de produit Tube à bouchon vissé