Learn More
Abnova™ Human GATA4 Partial ORF (NP_002043.2, 343 a.a. - 442 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Description
This gene encodes a member of the GATA family of zinc-finger transcription factors. Members of this family recognize the GATA motif which is present in the promoters of many genes. This protein is thought to regulate genes involved in embryogenesis and in myocardial differentiation and function. Mutations in this gene have been associated with cardiac septal defects. [provided by RefSeq]
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_002043.2 |
| À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Identification génétique (Entrez) | 2626 |
| Poids moléculaire | 36.74kDa |
| Nom | GATA4 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Quantité | 10 ug |
| Immunogène | ASGASSNSSNATTSSSEEMRPIKTEPGLSSHYGHSSSVSQTFSVSAMSGHGPSIHPVLSALKLSPQGYASPVSQSPQTSSKQDSWNSLVLADSHGDIITA |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.