Learn More
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody (10C5F12), HRP, R&D Systems™
Code produit 18601347 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601347 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601347 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241331H
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Neuraminidase in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Seasonal H1N1 Neuraminidase
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 10C5F12
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Influenza virus N1, Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b