Learn More
R&D Systems™ SecinH3
Code produit 18034292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18034292 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18034292 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2849/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94€
    149.10€ / 5mg
    Save 16.84€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Sec7-specific GEF inhibitor; selective for cytohesin family
SecinH3 is a Sec7-specific GEF inhibitor that displays selectivity for small GEFs of the cytohesin family (IC50 values are 2.4, 5.4, 5.4, 5.6, 5.6, 65 and > 100 μM for hCyh2, hCyh1, mCyh3, hCyh3, drosophila steppke, yGea2-S7 and hEFA6-S7 respectively). Inhibits insulin signaling via inhibition of insulin receptor substrate protein (IRS) phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-[4-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-2-(phenylthio)acetamide
CAS 853625-60-2
Quantité 5 mg
Gamme de produits Tocris
Cible ARF GTPase Inhibitors
Formule moléculaire C24H20N4O4S
Pureté 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.