Learn More
Acide sélénique, 40 % de solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353497 100 g 100g
11343497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11353497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018851.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7783-08-6 | K2O4Se | 221.16 g/mol
Selenic acid is used as an oxidizing agent. Its derivative sodium selenate is used in the preparation of glass and animal feeds. It acts as an analytical reagent and also used for the preparation of other selenium salts such as gold(III) selenate. Further, it reacts with fluorosulfuric acid to get selenoyl fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-08-6
Numéro MDL MFCD00012191
Synonyme selenic vi acid, h2seo4, unii-hv0y51nc4j, hv0y51nc4j, hsdb 675, dihydroxidodioxidoselenium, h2so4e, aq. soln., seo2 oh 2
ChEBI CHEBI:18170
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenic acid
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Densité 1.41 g/mL
Formule moléculaire K2O4Se
Formule linéaire H2SeO4
Numéro UN UN2922
Merck Index 14,8429
Informations sur la solubilité Miscible with sulfuric acid. Immiscible with ammonia.
Clé InChI YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O[Se](=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide sélénique
Poids moléculaire (g/mol) 221.16
CID PubChem 1089
Poids de la formule 144.97 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% aq. soln.