Learn More
Oxyde de sélénium(IV), TRC
Code produit 30422125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422125 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30422125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS25249050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium dioxide
CAS 7446-08-4
Quantité 50 g
Formule moléculaire O2Se
Synonyme Selenium Dioxide
Formule InChI InChI=1S/O2Se/c1-3-2
SMILES O=[Se]=O
Nom IUPAC dioxyde de sélénium
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Poids de la formule 111.9064