Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Labels for M710
Descripción
- Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ASTM D 1000 |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Coating | None |
| Color | White, Transparent |
| Finish | Matte |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Self-laminating Tag |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?