Learn More
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series White and Gray Polyurethane Light Weight Gloves
Product Code. p-8005355 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek
12 pairs
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15260009
missing translation for 'mfr': Ansell™ 48135100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Meets most electrostatic discharge protection needs and provides flexibility and dexterity.
  • Special purpose gloves
  • 15-gauge nylon liner
  • Added carbon fibre offers economical product-protection solution
  • Comfort and good fit are assured through seamless construction and a wide range of sizes
  • With the palm dipped in a polyurethane coating, offers good mechanical resistance and durability
  • Fingertip-dipped version allows better fit and flexibility
  • Coated fingertip also prevents the transfer of perspiration to the electronic part
Applications:
  • Final assembly of dashboard, cables and wires
  • Final assembly of electronic components and mother boards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Back Material Polyurethane
Certifications/Compliance CE Mark, EN 388 : 113X
Cuff Material Polyurethane
Coating Material Polyurethane
Color White
Exterior Finish No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Product Type Lightweight Gloves
Size 10
Finger Style Coated-fingertip
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Nylon Carbon Fiber
Lining Lined
Palm Type Coated-palm
Quantity 144 Pairs
Resistant To Good mechanical resistance
Series 48-135
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.