Learn More
SERINC3 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18613472 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613472 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613472 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297673APC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SERINC3 Polyclonal antibody specifically detects SERINC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SERINC3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène AIGP1, DIFF33tumor differentially expressed 1, placental transmembrane protein (mouse testicular tumor differentiallyexpressed), SBBI99, serine incorporator 3, TDE, TDE1Tumor differentially expressed protein 1, TMS-1, transmembrane protein SBBI99, tumour differentially expressed 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SERINC3 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10955
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus